Vai a
C6012
Colesta-3,5-diene
≥93% (HPLC)
Sinonimo/i:
Δ3,5-Cholestadiene, Cholesterilene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
254,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
761,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
212-021-4
MDL number:
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
mp
78-80 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h6,11-12,19-20,22-25H,7-10,13-18H2,1-5H3/t20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
RLHIRZFWJBOHHD-HKQCOZBKSA-N
Application
Il colesta-3,5-diene è stato usato come standard nell′HPLC nell′analisi qualitativa di diversi tipi di oli di oliva e grassi commestibili.
Biochem/physiol Actions
Il colesta-3,5-diene è un ossisterolo, un derivato dal colesterolo per autossidazione. Gli ossisteroli sono regolatori non genomici dell′omeostasi del colesterolo.[1] Gli effetti biologici includono la prenilazione delle proteine, l′apoptosi, la modulazione del metabolismo degli sfingolipidi e l′aggregazione piastrinica.[2] Gli ossisteroli si legano ai recettori X del fegato, modulano l′efflusso di colesterolo e riducono la captazione di colesterolo da parte delle cellule.[1]
Preparation Note
Il colesta-3,5-diene produce una soluzione limpida, incolore in cloroformio a 50 mg/mL.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T751730800C4151
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
natural (organic)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
mp
148-152 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)