07-6061
Acqua
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves