14211
Acqua
ACS reagent, CHROMASOLV®, suitable for HPLC and ultratrace analysis
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acqua, ACS reagent, for ultratrace analysis
Grado
ACS reagent
for inorganic trace analysis
for ultratrace analysis
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
immunofluorescence: suitable
Impurezze
≤5 μg/kg ammonium (NH4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible (completely)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤1 μg/kg
chloride (Cl-): ≤1 μg/kg
fluoride (F-): ≤1 μg/kg
iodide (I-): ≤1 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg
nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
Cationi in tracce
Ag: ≤0.001 μg/kg
Al: ≤0.5 μg/kg
As: ≤0.01 μg/kg
Au: ≤0.005 μg/kg
B: ≤0.5 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.005 μg/kg
Bi: ≤0.001 μg/kg
Ca: ≤0.5 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Ce: ≤0.001 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤0.5 μg/kg
Cs: ≤0.001 μg/kg
Cu: ≤0.5 μg/kg
Dy: ≤0.001 μg/kg
Er: ≤0.001 μg/kg
Eu: ≤0.001 μg/kg
Fe: ≤0.5 μg/kg
Ga: ≤0.001 μg/kg
Gd: ≤0.001 μg/kg
Ge: ≤0.005 μg/kg
Hf: ≤0.001 μg/kg
Hg: ≤0.5 μg/kg
Ho: ≤0.001 μg/kg
In: ≤0.001 μg/kg
Ir: ≤0.001 μg/kg
K: ≤0.5 μg/kg
La: ≤0.001 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Lu: ≤0.001 μg/kg
Mg: ≤0.5 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤0.5 μg/kg
Nb: ≤0.005 μg/kg
Nd: ≤0.001 μg/kg
Ni: ≤0.005 μg/kg
Os: ≤0.005 μg/kg
Pb: ≤05 μg/kg
Pd: ≤0.001 μg/kg
Pr: ≤0.001 μg/kg
Pt: ≤0.005 μg/kg
Rb: ≤0.001 μg/kg
Re: ≤0.005 μg/kg
Rh: ≤0.001 μg/kg
Ru: ≤0.005 μg/kg
Sb: ≤0.001 μg/kg
Sc: ≤0.005 μg/kg
Se: ≤5 μg/kg
Si: ≤0.5 μg/kg
Sm: ≤0.001 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ta: ≤0.001 μg/kg
Tb: ≤0.001 μg/kg
Te: ≤0.001 μg/kg
Th: ≤0.005 μg/kg
Ti: ≤0.5 μg/kg
Tl: ≤0.005 μg/kg
Tm: ≤0.001 μg/kg
U: ≤0.001 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
W: ≤0.005 μg/kg
Y: ≤0.001 μg/kg
Yb: ≤0.001 μg/kg
Zn: ≤0.5 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
Stringa SMILE
O
applicazioni
sample preparation
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene