T4PNK-RO
Roche
T4 Polynucleotide Kinase, 3′-phosphatase free
from phage T4 am N81 pse T1 infected Escherichia coli BB
Sinonimo/i:
kinase, t4 polynucleotide, 3′-phosphatase-free
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Attività specifica
≥40 x 103 units/mg protein
40000 U/mg
Confezionamento
pkg of 1,000 U (10838292001)
pkg of 200 U (10709557001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Phosphorylate the 5′ ends of RNA or DNA
- Phosphorylate the 3′ ends of RNA to prevent cyclization
- Add a 5′[32P]-terminal label to 3′-CMP, forming 5′[32P]pCp. This substrate is commonly used for 3′-end labeling of RNA with T4 RNA ligase.
- Label 5′-hydroxyl ends of DNA with [?-32P]-ATP (either by direct phosphorylation or by phosphate exchange)
- Phosphorylate the 5′-hydroxyl ends of oligonucleotides obtained from automated synthesizers
- Phosphorylate the 5′-hydroxyl ends of linkers.
- Purify recombinant RNA in E. coli.[1]
Note: The 3′-phosphatase activity of the wild-type kinase is not observed under optimal incubation conditions with the mutant T4 Polynucleotide Kinase.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Definizione di unità
Volume Activity: 10 x 103 U/ml
Altre note
Solo come componenti del kit
- Enzyme Solution, in buffer, pH 7.5 (+25 °C) 10 U/μl
- Phosphorylation Buffer 10x concentrated
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?