70099-M
T4 DNA Polymerase, LIC-qualified - Novagen
Novagen′s T4 DNA Polymerase has been qualified for ligation-independent cloning using a unique assay to verify its performance.
Sinonimo/i:
T4 Polymerase
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
molecular cloning: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
•500 µl10X T4DNA Polymerase Buffer
Attenzione
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)