Vai a
A0166
Ampicillina
powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
D-(−)-α-aminobenzilpenicillina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
570,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1430,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N3NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.39
UNSPSC Code:
51281716
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-708-1
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
MDL number:
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder or crystals
potency
845-988 μg per mg (C16H18N3O4S, Calculated on the anhydrous basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
L′ampicillina sale sodico fa parte della famiglia delle β-lattamasi a spettro esteso ed è un derivato semisintetico della penicillina con applicazioni molteplici come antibiotico ad ampio spettro. Esercita la propria azione inibitoria sulla sintesi batterica della parete cellulare legandosi alle proteine che legano le penicilline (PBP) ed inibendo quindi la sintesi dei peptidoglicani—un processo funzionale alla formazione della parete cellulare dei batteri. Questo antibiotico ha dimostrato di possedere attività nei confronti di un ampio spettro di batteri, che comprende ceppi Gram-positivi e Gram-negativi quali E. coli, Enterococcus resistenti alla vancomicina (VRE) sensibili a β-lattamici, Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae.
Nella ricerca, l′ampicillina assume un ruolo cardine negli studi di microbiologia, di biochimica e sulle colture cellulari. Viene usato comunemente nei laboratori di ricerca per studiare l′antibiotico-resistenza e le limitazioni alla penetrazione nei tessuti, la sinergia tra più antibiotici e la selezione e la conservazione di plasmidi ricombinanti in E. coli. Grazie a queste applicazioni, l′ampicillina sale di sodio contribuisce in misura significativa a far avanzare la comprensione di fenomeni quali l′efficacia degli antibiotici, la risposta batterica e i processi molecolari soggiacenti, qualificandosi sotto vari aspetti come strumento indispensabile alla ricerca scientifica.
Application
L′ampicillina è un derivato semisintetico della penicillina che agisce come antibiotico ad ampio spettro. È stato usato per studiare l′antibioticoresistenza e le limitazioni alla penetrazione, la sinergia tra più antibiotici, certe infezioni del circolo ematico; è stato usato anche per sviluppare saggi PCR per rilevare i geni della resistenza nel liquido cerebrospinale.
Raccomandato per l′uso come antibatterico nei terreni di coltura cellulare a 100 mg/L.
Raccomandato per l′uso negli studi sulla resistenza all′ampicillina a 20-125 μg/mL.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: Si tratta di un antibiotico β-lattamico che inibisce la sintesi della parete batterica inattivando le transpeptidasi sulla superficie interna della membrana cellulare batterica.
Modalità di resistenza: La somministrazione di β-lattamasi scinde l′anello β-lattamico dell′ampicillina e lo inattiva
Spettro antimicrobico: Include batteri gram positivi (simile alla benzilpenicillina) e gram negativi (simile alle tetracicline e al cloramfenicolo).
Features and Benefits
  • Antibiotico di alta qualità adatto a molteplici applicazioni di ricerca
  • Antibiotico ad ampio spettro
  • Inibisce la sintesi della parete cellulare dei batteri
  • Attivo nei confronti di batteri Gram-positivi e Gram-negativi
  • Utilizzato normalmente nella ricerca sulle colture cellulari, in biologia cellulare e in biochimica
Packaging
5 g, 25 g, 100 g
Preparation Note
Chiusura a tenuta. Anidra Conservare sotto chiave o in un'area accessibile solo a personale qualificato o autorizzato.
L′ampicillina è segnalata come leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in alcol, cloroformio, etere e oli fissi ma solubile in acidi o basi diluiti. La soluzione non deve essere sterilizzata in autoclave; una soluzione madre deve essere sterilizzata per filtrazione e conservata congelata; in tal modo rimarrà stabile per mesi.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Conservare in luogo asciutto.
Disclaimer
Il prodotto è stato segnalato stabile alle condizioni di fornitura: 25 °C, e 43% e 81% di umidità relativa per sei settimane. È stabile a 37 °C per tre giorni. Ulteriori studi hanno mostrato che la stabilità dell′ampicillina in soluzione è in funzione del pH, della temperatura e dell′identità del tampone. L′′attività si perde rapidamente se conservato a pH al di sopra di 7. Le condizioni di conservazioni ottimali, che permettono di mantenere almeno il 90% dell′attività per una settimana, sono 2-8 °C e pH 3,8-5.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5354A9518PHR1424
Ampicillina powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A0166
Ampicillina
Ampicillina Ready Made Solution, 100 mg/mL
Sigma-Aldrich
A5354
Ampicillina
Ampicillina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicillina
Ampicillina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1424
Ampicillina
description
powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
description
Ready Made Solution, 100 mg/mL
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder or crystals
form
ready-to-use solution, liquid
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicillina
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–5 di 5 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. Does it solve in the water? What's the recommended concentration for using?
    1 risposta
    1. The water solubility of this product is 50 g/L.
      Utile?
  3. What is the weight tolerance for this product in powdered form?
    1 risposta
    1. Approximate fill weight guidelines for this product are as follows. It is filled to the stated weight plus a slight excess:
      5 g: 25 mg
      25 g: 100 mg
      100 g: 500 mg
      Utile?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  5. Is A0166 free of animal derivatives?
    1 risposta
    1. This is a synthetic product. This product does not contain any animal component materials. Please see the sample Certificate of Origin for more information: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/A0166-100G0000115298.pdf