Documenti
A9518
Sigma-Aldrich
Ampicillina
Sinonimo/i:
D-(−)-α-aminobenzilpenicillina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18N3NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.39
Beilstein:
4119211
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
synthetic (chemical)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 g/L
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
applicazioni
agriculture
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
Descrizione generale
L′ampicillina sale sodico fa parte della famiglia delle β-lattamasi a spettro esteso ed è un derivato semisintetico della penicillina che agisce come antibiotico ad ampio spettro. Si tratta di un antibiotico β-lattamico che inibisce la sintesi batterica della parete cellulare legandosi alle proteine che legano le penicilline (PBP) ed inibendo quindi la sintesi dei peptidoglicani, che costituiscono un componente fondamentale della parete cellulare dei batteri. L′ampicillina sodica è attiva nei confronti di un′ampia varietà di batteri Gram-positivi e Gram-negativi, tra cui E. coli, VRE sensibili a β-lattamici, specie Enterococcus resistenti alla vancomicina, Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae. Viene usato comunemente nei laboratori di ricerca per studiare l′antibiotico-resistenza e le limitazioni alla penetrazione nei tessuti, la sinergia tra più antibiotici e la selezione e la conservazione di plasmidi ricombinanti in E. coli.
Applicazioni
L′ampicillina sale sodico è stata utilizzata:
  • nella selezione per resistenza all′ampicillina di cellule mutate o trasformate
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Si tratta di un antibiotico ß-lattamico che inibisce la sintesi della parete batterica inattivando le transpeptidasi sulla superficie interna della membrana cellulare batterica.
Modalità di resistenza: La somministrazione di ß-lattamasi scinde l′anello ß-lattamico dell′ampicillina e lo inattiva
Spettro antimicrobico: Include batteri gram positivi (simile alla benzilpenicillina) e gram negativi (simile alle tetracicline e al cloramfenicolo).
Caratteristiche e vantaggi
  • Antibiotico di qualità elevata indicato per molteplici applicazioni di ricerca
  • Particolarmente indicato per ricerche di biologia cellulare e di biochimica.
Avvertenza
Il prodotto è stato segnalato stabile alle condizioni di fornitura: 25 °C, e 43% e 81% di umidità relativa per sei settimane. Ulteriori studi hanno mostrato che la stabilità dell′ampicillina in soluzione è in funzione del pH, della temperatura e dell′identità del tampone. L′′attività si perde rapidamente se conservato a pH al di sopra di 7. Le condizioni di conservazioni ottimali, che permettono di mantenere almeno il 90% dell′attività per una settimana, sono 2-8 °C e pH 3,8-5.
Nota sulla preparazione
L′ampicillina è segnalata come leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in alcol, cloroformio, etere e oli fissi ma solubile in acidi o basi diluiti. La soluzione non deve essere sterilizzata in autoclave; una soluzione madre deve essere sterilizzata per filtrazione e conservata congelata; in tal modo rimarrà stabile per mesi.
Stoccaggio e stabilità
Chiusura a tenuta. Anidra Conservare sotto chiave o in un'area accessibile solo a personale qualificato o autorizzato.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato. Classe di conservazione (TRGS 510): Solidi non combustibili
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kanamicina powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
K1377
Kanamicina
Ampicillin analytical standard
Supelco
59349
Ampicillin
Metronidazole analytical standard
Supelco
M3761
Metronidazole
Christoffer V Sørensen et al.
Toxins, 12(4) (2020-04-15)
Antibiotics are often administered with antivenom following snakebite envenomings in order to avoid secondary bacterial infections. However, to this date, no studies have evaluated whether antibiotics may have undesirable potentiating effects on snake venom. Herein, we demonstrate that four commonly
Bram Lories et al.
Current biology : CB, 30(7), 1231-1244 (2020-02-23)
Bacteria use complex regulatory networks to cope with stress, but the function of these networks in natural habitats is poorly understood. The competition sensing hypothesis states that bacterial stress response systems can serve to detect ecological competition, but studying regulatory
Eric S Luth et al.
PLoS genetics, 17(2), e1009375-e1009375 (2021-02-10)
Several intracellular trafficking pathways contribute to the regulation of AMPA receptor (AMPAR) levels at synapses and the control of synaptic strength. While much has been learned about these intracellular trafficking pathways, a major challenge is to understand how extracellular factors
Nuria Fernández-Hidalgo et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1261-1268 (2013-02-09)
The aim of this study was to compare the effectiveness of the ampicillin plus ceftriaxone (AC) and ampicillin plus gentamicin (AG) combinations for treating Enterococcus faecalis infective endocarditis (EFIE). An observational, nonrandomized, comparative multicenter cohort study was conducted at 17
Nikos Fatsis-Kavalopoulos et al.
PLoS biology, 18(9), e3000856-e3000856 (2020-09-18)
Antibiotic combination therapies are important for the efficient treatment of many types of infections, including those caused by antibiotic-resistant pathogens. Combination treatment strategies are typically used under the assumption that synergies are conserved across species and strains, even though recent
Articoli
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.