Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 55,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 161,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 485,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 786,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.000,00 € |
Informazioni su questo articolo
55,00 €
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
mol wt
113-114 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 113-114 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-125 kDa | mol wt 68-130 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenasi
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?