11699121001
Roche
PCR Buffer Set
suitable for PCR, pkg of 2 × 2 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 2 × 2 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
PCR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Qualità
Absence of contaminants: No exo- or endonuclease activity is detectable according to the current Quality Control procedures.
Altre note
Solo come componenti del kit
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- PCR Buffer without Mg2+ 10x concentrated
- Alkaline Phosphatase Substrate, CSPD
- Enhancer, Emerald II
- Assay Buffer
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?