11699105001
Roche
PCR Buffer Without MgCl2, 10x concentrated
solution, pkg of 3 × 1 mL
Sinonimo/i:
buffer
Scegli un formato
64,60 €
Scegli un formato
About This Item
64,60 €
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 3 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?