Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 108,00 € |
5 x 200 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 404,00 € |
10 x 200 μL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 662,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
Form:
solution
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
Molecular Biology
assay
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
form
solution
usage
sufficient for 2,500 reactions (04638956001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 500 reactions (11581295001)
packaging
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each]), pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each]), pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
10 mM
impurities
DNase, none detected, RNase, none detected
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Il PCR Nucleotide Mix è una soluzione trasparente, incolore, dei sali di sodio di dATP, dCTP, dGTP e dTTP, ognuno alla concentrazione di 10 mM in acqua, grado PCR. È possibile aggiungere direttamente la miscela di nucleotidi alle reazioni a catena della polimerasi.
Application
Features and Benefits
È possibile aggiungere direttamente il PCR Nucleotide Mix alle reazioni di amplificazione. I nucleotidi di grado PCR di Roche sono prodotti e purificati specificamente alla più elevata purezza chimica possibile.
Migliora la resa e le prestazioni
Migliora la resa e le prestazioni
- Scegliere una comoda miscela pronta per l′uso di tutti e 4 i nucleotidi.
- Ottenere la massima sensibilità nella PCR e nella RT-PCR.
- Perseverare nell′uso di nucleotidi con la massima purezza (>99%).
Packaging
1 set con 4 miscele pronte per l′uso
Preparation Note
Attivatore: Mg2+
Soluzione di lavoro: Se necessario è possibile diluire le soluzioni con acqua distillata in autoclave.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Sopporterà 50 cicli di congelamento/scongelamento.
Soluzione di lavoro: Se necessario è possibile diluire le soluzioni con acqua distillata in autoclave.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Sopporterà 50 cicli di congelamento/scongelamento.
Analysis Note
Test della funzione nella PCR
Test della funzione nella RT-PCR
Assenza di desossiribonucleasi contaminanti e attività di incisione conformemente alle procedure di controllo di qualità attuali.
Assenza di ribonucleasi contaminanti conformemente alle procedure di controllo di qualità attuali.
Test della funzione nella RT-PCR
Assenza di desossiribonucleasi contaminanti e attività di incisione conformemente alle procedure di controllo di qualità attuali.
Assenza di ribonucleasi contaminanti conformemente alle procedure di controllo di qualità attuali.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
| assay 99.8% (sum of 4 peaks, HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 mM | concentration - | concentration 10 mM | concentration - |
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
- dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?