H10401
Hexamethyleneimine
99%
Sinonimo/i:
1-Azacycloheptane, Azepane, HMI, Perhydroazepine, Hexahydro-1H-azepine, Homopiperidine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7.4 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
138 °C/749 mmHg (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- zeolitic catalysts such as MCM-22 and MCM-49
- SAPO-35, a molecular sieve
- various microporous aluminosilicates and titanosilicates
- organic-inorganic hybrid pervoskite
It can also been used in the total synthesis of various natural products and bioactive molecules such as (−)-balanol, indole estrogens, derivatives of daunorubicin and (+)-cetiedil.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter