Documenti fondamentali
MIXJ200L102LA
Millipore
Carrello per miscelatore Mobius® da 200L
jacketed with load cells and ASME coded
Sinonimo/i:
Mobius® 200L mixer carrier, jacketed with load cells and ASME coded
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Livello qualitativo
Parametri
4-40 °C temperature
Altezza
131 cm (51.6 in.)
Larghezza
93.8 cm (36.9 in.)
Spessore
79.4 cm (31.3 in.)
Peso
220 kg (485 lb)
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.