Documenti fondamentali
MXRJ200TLA
Millipore
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Livello qualitativo
Parametri
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altezza
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Larghezza
37 in. (939,8 mm)
Spessore
45 in. (1143 mm)
Peso
720 lb (327 kg)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.