Documenti fondamentali
MXRJ100TA
Millipore
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Materiali
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Livello qualitativo
Parametri
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altezza
1310 mm
51.59 in. (1310,7 mm)
Larghezza
32 in. (812,8 mm)
Spessore
40.69 in. (1033.5 mm)
Peso
550 lb (250 kg)