Documenti fondamentali
MIX0500L104
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 230 V
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Ingresso CA/CC
230 V AC (single phase)
230 V, 50 - 60 Hz
Livello qualitativo
Materiali
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parametri
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Altezza
54.3 cm (21.4 in.)
Larghezza
61 cm (24 in.)
Lungh. cavo
250 cm (98.4 in.)
Spessore
21 cm (8.3 in.)
Peso
23 kg (51 lb)
Raccordi
connector (separate types for each country)
Compatibilità
for use with MOBIUS® MIX500
Specifiche
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.