MIX0200L106
Comando manuale e cavo Mobius®
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Prodotti consigliati
Parametri
4-30 °C temperature
Livello qualitativo
Altezza
15.2 cm (6 in.)
Larghezza
8.3 cm (3.25 in.)
Lungh. cavo
130 cm (51.18 in.)
Spessore
3.6 cm (1.4 in.)
Peso
0.25 kg (8.81 oz)
Raccordi
Hummel connector (IP67)
Compatibilità
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
for use with MOBIUS® MIX500
Specifiche
Classe IP 67
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany