Vai a
MXRJ2000TLA
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 3384 mm , 86.7 in. (2100 mm) , without hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist, 867 mm
W
63.75 in. (1619.3 mm)
weight
953 kg
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXRJ200TLAMXRJ500TLAMXRJ100TLA
description
-
description
-
description
-
description
-
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
weight
953 kg
weight
720 lb (327 kg)
weight
920 lb (417 kg)
weight
550 lb (250 kg)
material
304 stainless steel caster(s), 304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8)
material
304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8), 304L stainless steel caster(s)
material
304L stainless steel caster(s), stainless steel latch(es) (18-8), 304L stainless steel tank(s), 304L stainless steel stand
material
304L stainless steel stand, 304L stainless steel tank(s), stainless steel latch(es) (18-8), 304L stainless steel caster(s)
H
133.2 in. (3384 mm) , with hoist, 86.7 in. (2100 mm) , without hoist
133.2 in (3384 mm) with hoist, 3384 mm , 867 mm
H
1342 mm , 52.81 in. (1341,7 mm)
H
61.56 in. (1563,8 mm) , 1564 mm
H
1310 mm , 51.59 in. (1310,7 mm)
W
63.75 in. (1619.3 mm)
W
37 in. (939,8 mm)
W
46.75 in. (1187,5 mm)
W
32 in. (812,8 mm)
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Quality Level
EQ3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)