MABS1918
Anti-Ubiquitin Lys6 specific Affimer reagent GFP/His tag
Origine biologica
bacterial
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K6_29, recombinant monoclonal
PM
calculated mol wt 8.60 kDa
observed mol wt ~16 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with Various K-linked di-ubiquitin chains.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this Affimer reagent detected di-ubiquitin K6-linkages.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot of this Affimer detected di-Ubiquitin Lys6. in Western Blotting applications (Michel, M.A., et. al. (2017). Mol Cell. 68(1):233-246).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2