MABT1550
Anti-Lactadherin/MFGE8 Antibody, clone 5C5
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C5, monoclonal
PM
calculated mol wt 45.73 kDa
observed mol wt ~47 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, boar
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
pig ... MFGE8(397545)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Lactadherin/MFGE8 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Western Blotting applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Lactadherin/MFGE8 in Immunofluorescence applications (Zigo, M., et al. (2015). Cell Tissue Res. 359(3):895-908).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1