G6539
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse
clone GFP-20, ascites fluid
Sinonimo/i:
GFP Antibody - Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, Gfp Antibody Sigma, Gfp Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GFP-20, monoclonal
PM
antigen 27 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3