Z279145
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 0.5 L
Sinonimo/i:
Saint Gobain D1075005
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 0.5 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Lungh. × largh.
6 in. × 6 in.
Raccordi
septum
Categorie correlate
Descrizione generale
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample