Documenti fondamentali
8.14894
Sigma-Aldrich
Alcol poli(vinilico)
(Mw approx. 145000) for synthesis
Sinonimo/i:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
160-240 °C
Densità bulk
400‑670 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Controlled Drug Release: Polyvinyl alcohol-based polymeric nanofibers, produced via electrospinning, demonstrated effective controlled release mechanisms for lysozyme, suggesting potential applications in targeted drug delivery systems (Ogawa et al., 2024).
  • Recyclable Hydrogels: Fully hydrolyzed polyvinyl alcohol has been utilized to fabricate recyclable hydrogels at room temperature, highlighting its utility in developing environmentally friendly materials for diverse applications (Liu et al., 2023).
  • Antibacterial Polymeric Films: The hydrolysis degree of polyvinyl alcohol significantly affects the properties of antibacterial polymeric films, which incorporate zinc sulphate for enhanced biomedical applications (Sedlarik et al., 2010).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10