Vai a
P1763
Alcol poli(vinilico)
Fully hydrolyzed
Sinonimo/i:
PVA, PVOH, Poly(ethenol)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
85,70 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
309,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
85,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
color
colorless
viscosity
11-14 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
solubility
H2O: soluble (hot)
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyvinyl alcohol (PVOH) is a hydrophilic linear polymer that forms copolymers of vinyl alcohol and vinyl acetate. It is prepared by alkaline hydrolysis. It is known to possess high mechanical strength, biocompatibility, and non-toxicity. Modified- PVOH structures are useful in biomedical applications.
Application
Poly(vinyl alcohol) has been used in the preparation of multilayer active film for its antimicrobial analysis. It has also been used to study the effect of protein supplements on porcine parthenotes.
Poly(vinyl alcohol) is also suitable for:
  • in vitro production (IVP) of bovine embryos
  • oocyte recovery and in vitro maturation
  • as a macromolecular component in basal cultured medium.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
341584360627363138
form
powder
form
-
form
crystals
form
powder
application(s)
hematology
histology
application(s)
3D bioprinting
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
filtration
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
viscosity
11-14 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
-
density
1.080 g/cm3
density
1.19-1.31 g/cm3
density
1.19-1.31 g/cm3
density
-
solubility
H2O: soluble (hot)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcol poli(vinilico)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the molecular weight of fully hydrolyzed PVA?
    1 risposta
    1. This product has an estimated molecular weight range of 70 - 100 kDa.