Documenti fondamentali
1.41355
SAFC
Alcol polivinilico
18-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alcol poli(vinilico)
Scegli un formato
1 KG
309,00 €
25 KG
Chiedi
309,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
309,00 €
25 KG
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
309,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,ChP,USP,JPE
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
scales
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
Punto di fusione
160-240 °C
applicazioni
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Quando si lavora a una formulazione farmaceutica, prima di poter lanciare con successo il prodotto farmaceutico finito è necessario fare considerazioni specifiche e affrontare ostacoli impegnativi: la stabilità della formulazione, la cinetica di rilascio e i limiti della biodisponibilità, solo per nominarne qualcuno. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L′alcol polivinilico 18-88 è un polimero sintetico, biocompatibile, sicuro dal punto di vista tossicologico e multi-compendiale. Fa parte di un portfolio di prodotti che include un′ampia gamma di alcoli polivinilici di grado farmaceutico diversi tra loro per viscosità, grado di idrolisi e peso molecolare; inoltre, è particolarmente adatto a un ampio spettro di applicazioni farmaceutiche, come formulazioni solide, liquide e semisolide.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)