Documenti
8.21039
Sigma-Aldrich
Alcol poli(vinilico)
(Mw approx. 30000) for synthesis
Sinonimo/i:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
450 °C
Potenza
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-7.0 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.8 - 5.2 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 12 - 25
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)