11773
Alcol poli(vinilico)
Mw ~125,000
Sinonimo/i:
Polyvinylalkohol 20-98
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
Mw ~125,000
Grado di funzionalizzazione
98.0-98.8 mol% hydrolysis
~2800 polymerization
Residuo alla calcinazione
≤0.5%
Viscosità
18.5-21.5 mPa.s, 4 % in H2O(20)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available