341584
Alcol poli(vinilico)
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Sinonimo/i:
PVA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
Mw 89,000-98,000
Caduta di sfera
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
Punto di fusione
250 °C (482 °F)
Densità
1.19-1.31 g/cm3
applicazioni
3D bioprinting
advanced drug delivery
Stringa SMILE
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.