1.41353
Alcol polivinilico
40-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alcol poli(vinilico), PVA, PVOH
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,ChP,USP,JPE
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
scales
tecniche
API processing | nano-milling: suitable
Punto di fusione
160-240 °C
applicazioni
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.