8.00457
Butyric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Butyric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.56 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C
Potenza
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2-12.3 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
162-165 °C/1013 mbar
Punto di fusione
-8--5 °C
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
0.96 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup