Vai a
A4106
N-acetil-D-glucosammina
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-acetamido-2-desossi-D-glucosio, D-GlcNAc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
66,30 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
216,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
838,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-368-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727589
MDL number:
66,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
beige
mp
211 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8?/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-RTRLPJTCSA-N
Application
N-Acetyl-D-glucosamine (D-GlcNAc) is a derivitized glucose monomer found in polymers of bacterial cell walls, chitin, hyaluronic acids and various glycans. D-GlcNAc is used to identify, differentiate and characterize N-acetyl-β-D-hexoaminidase(s).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T2144346299A2795
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99% (by Assay)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
mp
211 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
160 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-acetil-D-glucosammina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)