402907
Propionic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
2.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
955 °F
Limite di esplosione
12.1 %
Classi chimiche degli analiti
amino acids
Impurezze
≤0.002% Carbonyl compounds
≤0.10% Readily oxidizable substances (as HCOOH)
≤0.15% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.01%
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. eboll.
141 °C (lit.)
Punto di fusione
−24-−23 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?