Documenti
8.00605
Sigma-Aldrich
Propionic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Propionic acid, Methyl acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-176-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
485 °C (DIN 51794)
Potenza
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.1-12 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
140.7-141.4 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 50.5 °C
Densità
0.993 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.994
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.