277827
4-Methylvaleric acid
99%
Sinonimo/i:
4-Methylpentanoic acid, Isocaproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
199-201 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup