Documenti fondamentali
71078
Millipore
RedAlert 10X Western Blot Stain
Visualize proteins transferred to nitrocellulose or PVDF membrane
Scegli un formato
50 ML
116,00 €
116,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
116,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NB.23
116,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
RedAlert stain is used to visualize proteintransferred to membranes prior to Westernblot analysis or protein sequencing by Edmandegradation. RedAlert stain binds reversiblyto proteins on nitrocellulose and PVDFmembranes and can also stain proteins boundto cellulose acetate. The RedAlert Stain bindspositively charged amino groups and nonpolarregions of proteins, resulting in reddish-pinkbands. This stain can be used to verify transferof proteins before immunological detectionon nitrocellulose or PVDF membranes orto detect blood serum proteins on celluloseacetate media. Because the stain is reversible,it is a good choice for detecting proteins priorto protein sequencing or HPLC analysis. Thesensitivity of the stain is approximately 50 ngof protein. The RedAlert Stain is provided as a10X solution.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3