Vai a
D0426
DAB with Metal Enhancer
SIGMAFAST™, peroxidase substrate, tablet
Sinonimo/i:
3,3′-Diaminobenzidine Peroxidase Substrate, DAB Peroxidase Substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 sets
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
49,70 €
50 sets
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
218,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
49,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer, tablet
form
tablet
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 1 tablet/5 mL
storage temp.
−20°C
General description
SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer Tablets require no additional buffers or steps to prepare an active substrate solution for detection of peroxidase activity. Commom use is in immunohistology as a precipitating substrate.
Application
The DAB reaction is enhanced by the addition of CoCl2 and produces a more intense stain which is resistant to alcohol.
SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer has been used in the visualization of lung tissue sections using immunohistochemistry, dorsal root ganglion (DRG) neurons and immunohistochemical staining for collagen in anterior cruciate ligament (ACL) cells.
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 5 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing DAB with a metal enhancer.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4293D4418D6815
description
tablet
description
tablet, To prepare 5 mL
description
tablet, To prepare 15 mL
description
for Membrane Applications
solubility
water: 1 tablet/5 mL
solubility
-
solubility
water: 1 tablet/5 mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. What is the metal enhancer in Product D0426, SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer, and what is the purpose of it?
    1 risposta
    1. The metal enhancer is cobalt chloride (CoCl2). Cobalt chloride produces a more intense stain which enhances the sensitivity of the assay and allows for visualization of the staining when a standard DAB chromogen would fail to demonstrate the staining.
      Utile?
  2. How can I block endogenous peroxidase activity when using Product D0426, SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer, in immunohistochemistry?
    1 risposta
    1. Endogenous peroxidase activity may be blocked by flooding the slide with a solution of 4 parts methanol and 1 part 3% hydrogen peroxide.
      Utile?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  4. What is a tablet set for Product D0426, SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer?
    1 risposta
    1. This product contains two substrate tablets per tablet set; there is one DAB/cobalt tablet and one urea/hydrogen peroxide tablet. Both tablets must be used in the assay.