Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
COHISR-RO
Roche
Resina per purificazione cOmplete His-Tag
suspension, suitable for protein purification, matrix Sepharose-CL 6B
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.21
Forma fisica
suspension
Confezionamento
pkg of 200 mL (05893801001 [settled resin volume])
pkg of 25 mL (05893682001 [settled resin volume])
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
protein purification: suitable
Matrice
Sepharose-CL 6B
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Dimensione delle perle: da 45 a 165 μM.
Capacità legante: ≥ 40 mg di proteina per mL di volume di letto di resina. La capacità della resina di legarsi a diversi tipi di proteine può variare in base alle caratteristiche della singola proteina, ad esempio le dimensioni. Le colonne per purificazione cOmplete His-Tag legano con un′elevata specificità le proteine marcate con polistidina. Di conseguenza, la cinetica del legame può risultare diversa se confrontata con le matrici tradizionali chelate con metalli. Per raggiungere la piena capacità delle colonne per purificazione cOmplete His-Tag è sufficiente concedere più tempo alla proteina per legarsi alla resina, attenuando la portata durante la procedura di purificazione con cromatografia.
Portata lineare massima: 1420 cm/ora
Portata volumetrica raccomandata: La portata volumetrica è una funzione della sezione trasversale della colonna. La formula seguente permette di convertire una portata lineare in portata volumetrica (mL/min): portata lineare (cm/ora) × area della sezione trasversale della colonna (cm2)/60. L′area della sezione trasversale della colonna è definita come Π× r2, dove Π è il pi costante e r è il raggio interno della colonna.
Concentrazione di imidazolo raccomandata per carico/lavaggio: il legame aspecifico delle proteine prive di His-Tag è scarso. Si possono utilizzare fino a 5 mM di imidazolo nei tamponi di carico e/o lavaggio. L′uso dell′imidazolo va evitato se si intende stabilire un nuovo saggio per la purificazione delle proteine marcate con His-Tag utilizzando le colonne per purificazione cOmplete His-Tag. Se, ad esempio, si desidera migliorare la purezza della proteina marcata con His-Tag dopo il primo passaggio, si può utilizzare l′imidazolo con una concentrazione finale massima di 5 mM in un secondo passaggio.
Concentrazione di imidazolo raccomandata per l′eluizione: Fino a 500 mM. Nota: diversamente dalle altre resine disponibili, con le colonne per purificazione cOmplete His-Tag l′eluizione della proteina marcata con His-Tag richiede generalmente una minore concentrazione di imidazolo, ad esempio da 25 a 45 mM.
Compatibilità per la conservazione a lungo termine: etanolo al 20%, pH da 4,0 a 9,0
Compatibilità durante la cromatografia: La resina è compatibile con 10 mM di EDTA, 10 mM di DTT durante la purificazione (incubazione di un′ora), 6 M di guanidinio-HCl, 8 M di urea, pH da 2,0 a 14,0.
Compatibilità durante la pulizia: SDS al 4%
La resina per purificazione cOmplete His-Tag è un′innovativa matrice IMAC (Immobilized Metal Affinity Chromatography) ad alta capacità per la purificazione delle proteine marcate con istidina mediante le procedure di cromatografia liquida o in batch su lisati totali. A differenza delle altre resine attualmente disponibili, che sfruttano principalmente le caratteristiche chimiche di chelanti quali NTA e IDA, questa resina è l′unica in grado di tollerare i tamponi contenenti EDTA. Poiché l′EDTA è un noto inibitore delle metalloproteasi che sono frequentemente presenti in tutti i tipi di cellule, questo materiale per cromatografia permette di aumentare la protezione della proteina target integrando i tamponi con EDTA. Questa resina consente pertanto una maggiore protezione della proteina contro la degradazione e, al contempo, la arricchisce tramite il metodo collaudato della purificazione per affinità.
Inoltre, la resina mantiene la propria capacità legante in presenza di proteine a basso e alto peso molecolare e la sua specificità consente la purificazione in un solo passaggio. L′impiego di uno dei più forti chelanti esistenti permette di ridurre al minimo la contaminazione delle frazioni flow-through da parte degli ioni metallici in modo da salvaguardare le applicazioni successive.
La resina per purificazione cOmplete His-Tag è disponibile anche in formato preconfezionato: con 1 mL o 5 mL di resina.
Applicazioni
Espressione di proteine ricombinanti
La purificazione di una proteina di interesse è spesso essenziale per determinarne la funzione, la struttura o le interazioni, per ottenere anticorpi specifici e per preparare enzimi per applicazioni pratiche. L′isolamento delle proteine espresse naturalmente dalla fonte di origine può rivelarsi un processo complesso, con numerosi passaggi cromatografici. L′espressione delle proteine ricombinanti in organismi ospite dedicati può semplificare sensibilmente questa attività. I sistemi di espressione di questo tipo assicurano generalmente livelli di espressione più elevati. Inoltre, la fusione della proteina target con un tag le conferisce la capacità – molto vantaggiosa – di legarsi a una matrice di affinità.
Purificazione delle proteine con Ni2+ immobilizzato
La tecnica più diffusa per la purificazione per affinità delle proteine prevede la creazione di una sequenza di 6-14 istidine nel terminale N o C (o anche su un′ansa esposta) della proteina. Le stringhe di polistidina si legano saldamente a ioni metallici bivalenti come il nichel e il cobalto. Questo effetto può essere utilizzato per separare le proteine. Gli ioni metallici possono essere immobilizzati su una matrice con l′ausilio di un chelante, che permette comunque allo ione di interferire con il tag di polistidina della proteina. Quando le proteine marcate con il tag di polistidina (His-Tag) vengono passate attraverso una colonna contenente ioni metallici immobilizzati, le proteine si legano alla colonna tramite il tag. Quasi tutte le proteine prive di tag attraversano la colonna. La proteina viene successivamente liberata dalla colonna tramite l′eluizione con imidazolo, che compete con il tag di polistidina per il legame alla colonna, o mediante una riduzione del pH che attenua l′affinità del tag per la resina. Questa procedura viene utilizzata generalmente per la purificazione di proteine ricombinanti marcate con un tag di affinità, ma può essere adoperata anche per le proteine naturali con affinità intrinseca per i cationi bivalenti.
His-Tag
Idealmente, la proteina target marcata con His-Tag si lega più saldamente alla matrice chelata con Ni2+ rispetto alla proteina contenente istidina endogena dell′ospite di espressione. La forza di legame relativa dipende dal numero di istidine che riescono a legarsi simultaneamente alla matrice (effetto di avidità). Gli His-Tag più lunghi conferiscono un legame più forte e consentono una migliore separazione del target dalle proteine ospite potenzialmente contaminanti. Il classico His-Tag presenta sei istidine consecutive. I tag con 10-14 istidine possono produrre una purificazione migliore. Va sottolineato che le proteine marcate con His-Tag possono essere purificate utilizzando le matrici chelate con Ni2+ sia in condizioni native sia in condizioni di denaturazione. Grazie alla loro natura idrofila e flessibile, queste matrici aumentano la solubilità delle proteine target e interferiscono molto raramente con la funzione proteica. Questo insieme esclusivo di caratteristiche rende l′His-Tag uno strumento versatile per una vasta gamma di applicazioni di purificazione proteica.
Caratteristiche e vantaggi
La resina per purificazione cOmplete His-Tag è l′unica resina che assicura la purificazione di grandi quantità di proteine senza alcun compromesso.
  • Possibilità di scegliere le condizioni del tampone più adatte alla proteina di interesse: è la proteina, non la resina per purificazione, a determinare l′utilizzo di DTT, EDTA o altre sostanze tampone.
  • Ottenimento riproducibile di proteine estremamente pure: purificazione con singolo passaggio senza ricarica della resina.
  • Protezione delle proteine dal nichel tossico: riduzione dell′ossidazione e dell′aggregazione delle proteine causate dalle resine che perdono nichel.
  • Ambiente di lavoro sicuro ed ecologico: si evita la manipolazione del nichel tossico e si eliminano completamente i relativi costi di smaltimento.
Stato fisico
Resina in sospensione al 50%, precaricata con Ni2+
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Resina compatibile con EDTA per la purificazione delle proteine marcate con polistidina.
Note legali
cOmplete is a trademark of Roche
Avvertenze
Warning-Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Michał Banasik et al.
Molecular biotechnology, 58(8-9), 521-527 (2016-06-01)
A simple microplate method was designed for rapid testing DNA-binding activity of proteins. The principle of the assay involves binding of tested DNA by his-tagged protein immobilized on a nickel-coated ELISA plate, following colorimetric detection of biotinylated DNA with avidin
Daniel Rösner et al.
Nature protocols, 10(10), 1594-1611 (2015-09-25)
Herein we describe a simple protocol for the efficient generation of site-specific ubiquitin-protein conjugates using click chemistry. By using two different methods to expand the genetic code, the two bio-orthogonal functionalities that are necessary for Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC), an
Articoli
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Protocolli
cOmplete™ His-Tag Purification Resin Protocol & Troubleshooting