693015
Zwittergent® 3-12 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Sinonimo/i:
n-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Numero d'aggregazione
55
Colore
white
CMC
2 - 4 mM
Solubilità
water: 5%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Characterization for the Similarity Assessment between Proposed Biosimilar SB12 and Eculizumab Reference Product Using a State-of-the-Art Analytical Method.: The study characterizes the similarity between biosimilar SB12 and Eculizumab, employing Zwittergent® 3-12 Detergent for accurate protein analysis (Kim et al., 2023).
Attenzione
Altre note
Nollstadt, K.H., et al. 1989. J. Chromatogr.497, 87.
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup