Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 133,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 485,00 € |
Informazioni su questo articolo
133,00 €
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
>99% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,500
aggregation number
55
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
CMC
2-4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. | description ≥98.0% (TLC) | description ≥99% (TLC) |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay >99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| aggregation number 55 | aggregation number 55 | aggregation number 83 | aggregation number 83 |
| cation traces Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Mg: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?