D4266
3-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate inner salt
zwitterionic detergent
Sinonimo/i:
Caprylyl sulfobetaine, SB3-10
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
PM
micellar avg mol wt 12,600
Numero d'aggregazione
41
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Conducibilità
<20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
25-40 mM (20-25°C)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In a study to demonstrate a polyurethane chip that electrostatically binds to immunoglobulin G (IgG).
- In a study to describe a method for isolating a high yield of Arabidopsis chloroplasts.
- Solubilization of oleosins.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)