Documenti fondamentali
693021
Millipore
Zwittergent® 3-10 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Sinonimo/i:
n-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Scegli un formato
5 G
192,00 €
25 G
623,00 €
100 G
1.930,00 €
192,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
192,00 €
25 G
623,00 €
100 G
1.930,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H33NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
192,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Numero d'aggregazione
41
Colore
white
CMC
25 - 40 mM
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3
WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Altre note
Byers, S., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 9166.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3