693017
Zwittergent® 3-14 Detergent
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
Sinonimo/i:
n-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, hplc solvents
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Numero d'aggregazione
83
Colore
white
CMC
100 - 400 μM
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wach, A., et al. 1990. Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 16776.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C