682151
Xanthine Oxidase, Buttermilk
Native xanthine oxidase from buttermilk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Sinonimo/i:
Xanthine Oxidase, Buttermilk
Scegli un formato
113,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
113,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - RQ8455000
Stato
liquid
Attività specifica
≥0.5 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
lactoperoxidase, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.