5.04914
CNQX
Sinonimo/i:
CNQX, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitro-quinoxaline
Scegli un formato
178,00 €
Spedizione prevista il30 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
178,00 €
Spedizione prevista il30 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white to yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH][c]([c]([nH]c2cc1C#N)=O)=O
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Kainate
Attenzione
Altre note
King, A., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 375.
Long, S. et al. 1990. Br. J. Pharmacol.100, 850.Harris, K., et al. 1989. Brain Res.5, 185Honore, T., et al. 1988. Science.241, 701.Birch, P., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.156, 177.
WGK 3