5001P
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
≥98%, USA origin, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
Sinonimo/i:
Lyophilized Powder Sampling Kit
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, lyophilized powder
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 4 × 10 g
Origine
USA origin
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Componenti
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3