10711454001
Roche
Sieroalbumina bovina
blood typing: suitable, Endonuclease, Exonuclease, Rnases, Proteinases free
Sinonimo/i:
Bovine Serum Albumin, BSA, Bovine albumin, Bovine serum
Scegli un formato
178,00 €
Scegli un formato
About This Item
178,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 1 mL (20 mg/ml)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
DNA synthesis: suitable
pH
4.8-7.5
Attività estranea
RNase, none detected
endonuclease, none detected
exonuclease, none detected
proteinase, none detected
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Descrizione generale
Contents
Solution of 20mg/ml Bovine Serum Albumin in 50mM Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0.25mM EDTA, 1mM 2-mercaptoethanol, 50% glycerol (v/v), pH approximately 7.6.
Applicazioni
Qualità
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?