481913
NADH, Disodium Salt
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Sinonimo/i:
NADH, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Reduced, 2Na
Saggio
≥95% dry basis (enzymatic)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
yellow
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
Descrizione generale
Attenzione
WGK 3