Documenti
481915
Millipore
NAD+, Lithium Salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Sinonimo/i:
NAD+, Lithium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Li
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (enzymatic)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
Descrizione generale
A major electron acceptor molecule in biological oxidations (spectra: 0.76-0.86 at 250/260 nm, pH 7.0; 0.18-0.28 at 280/260 nm, pH 7.0).
A major electron acceptor molecule in biological oxidations.
Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3