Vai a
NADP-RO
Roche
NADP
Disodium salt
Sinonimo/i:
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato, Nucleotide trifosfopiridina, ββ-NADH fosfato, ββ-NADP-Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,20 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
373,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
619,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2210,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na2O17P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
787.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
≥97%
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
97,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97%
form
powder
mol wt
Mr 743.4, Mr 787.4
packaging
pkg of 1 g (10128058001), pkg of 100 mg (10128031001), pkg of 5 g (10240354001), pkg of 500 mg (10128040001)
manufacturer/tradename
Roche
pH
4.0 ± 1.0(10mg/mL)
λmax
260 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
WSDDJLMGYRLUKR-FHQWUTKFSA-L
General description
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato (NADP) e NADPH formano una coppia redox.[1] Il rapporto NADPH/NADP regola il potenziale redox intracellulare, influenzando di conseguenza le reazioni metaboliche in vivo.[2]
Application
Il sale disodico del β-NADH fosfato è stato usato per la quantificazione del glucosio nel glicogeno.[3] Inoltre è stato usato per il saggio della esochinasi.[4]
Preparation Note
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): 2-8 °C
10 mg/mL in soluzione acquosa, contiene almeno il 99% di NADP dopo 4 settimane a 2-8 °C.
Analysis Note
Coefficienti di assorbanza: 18,0 x 103 [L x mol-1 x cm-1] a 260 nm, 5,9 x 103 [L x mol-1 x cm-1] a 333 nm (complesso CN)
Assorbanza a 340 nm: Tampone imidazolo, 100 mM pH 6,7, NADP 2 mM (= 14,87 mg/10 mL): A340 circa 0,100.
Assorbanza a 360 nm: Soluzione acquosa di NADP, 10 mg/mL: A360 circa 0,200-0,250.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
481971-MNAD100-RO1.24541
NADP Disodium salt
Roche
NADP-RO
NADP
description
Disodium salt
description
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions. Spectra (pH 7.0): 250 nm/260 nm: 0.78-0.88; 280 nm/260 nm: 0.16-0.26.
description
Grade I, free acid
description
pH 3.7-4.2 (10 mg/mL in water), ≥95.0% dry basis (enzymatic)
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
assay
≥97%
assay
≥92% (enzymatic), ≥95% (UV)
assay
100% (dry weight)
assay
≥95.0% dry basis (enzymatic)
form
powder
form
solid
form
lyophilized
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
packaging
pkg of 1 g (10128058001), pkg of 5 g (10240354001), pkg of 100 mg (10128031001), pkg of 500 mg (10128040001)
packaging
-
packaging
pkg of 1 g (10127965001), pkg of 5 g (10127973001)
packaging
-
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)