10108294001
Roche
Phosphoenol-pyruvate
97% (PEP-K), pkg of 1 g
Sinonimo/i:
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, mono-Potassium phosphoenolpyruvate, PEP-K
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
C3H4O6PK (Formula)
PEP, monopotassium salt
Livello qualitativo
Saggio
97% (PEP-K)
Forma fisica
solid
PM
Mr 168.0 (PEP)
Mr 206.1 (PEP-K)
Confezionamento
pkg of 1 g
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- glutamate-cysteine ligase activity
- v-ATPase enzyme activity assay
- meso kinase assay
Azioni biochim/fisiol
WGK 1